H6916
Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MCSF
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤4 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 35-40 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Produttore/marchio commerciale
HumanZyme
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CSF1(1435)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Citazione
2. Morstyn, G., and Burgess, A.W., Cancer Res., 48, 5624 (1988).
3. Metcalf, D., Blood, 67, 257 (1986).
4. Mufson, R.A., et al., Cell. Immunol., 119, 182 (1989).
5. Hattersley, G., et al., J. Cell Physiol., 137, 199 (1988).
WGK 3