EZGRA
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify active Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Interferon beta-2, Motilin-related peptide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Human Ghrelin (active) ELISA- Bulk, This Human Ghrelin (active) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (active) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 100.1-110.2%
(serum)
linearity: 87.5-89.9%
(plasma)
sensitivity: 8 pg/mL
(20 μL sample size)
inter-assay cv: 3.5-6.6%
intra-assay cv: 1.6-3.6%
(Serum)
inter-assay cv: 7.5-12.9%
intra-assay cv: 0.9-7.5%
(Plasma)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Confezionamento
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3