Key Documents
ESG1106
Sigma-Aldrich
Proteina LIF ricombinante di topo ESGRO®
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
Sinonimo/i:
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Saggio
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1000000 units/mL
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
mouse ... LIF(16878)
Descrizione generale
Forniamo il supplemento ESGRO a base di LIF murino certificandone le unità attive/mL, per garantire prestazioni costanti da lotto a lotto. Ogni lotto di supplemento ESGRO è sottoposto a severi test di controllo della qualità per garantire un'affidabile inibizione della differenziazione delle cellule staminali pluripotenti di topo. L'integratore di LIF murino ESGRO può essere utilizzato per colture di cellule staminali embrionali di topo (ES) e di staminali pluripotenti indotte (iPS), sia su feeder eche senza feeder.
Il fattore inibitorio di leucemia murino (LIF, mLIF) promuove l′auto rinnovamento e il mantenimento a lungo termine delle cellule staminali embrionali (ES) di topo pluripotenti e delle cellule staminali pluripotenti indotte (iPS), sopprimendone la differenziazione spontanea.
Applicazioni
Il supplemento ESGRO è utilizzato come reagente per il mantenimento in vitro del fenotipo pluripotente delle cellule ES murine.
PROTOCOLLI CONSIGLIATI
Cellule ES: Nelle colture di cellule ES pluripotenti D3 e MBL-1 si osserva abitualmente che per mantenere il fenotipo da cellula staminale sono necessarie 1.000 U di supplemento ESGRO per 1,0 mL di terreno di coltura tissutale. Concentrazioni simili di mLIF sono state utilizzate anche per la trasmissione germinale di cellule ES geneticamente modificate (E3).
Alla concentrazione indicata, 107 unità di supplemento ESGRO sono sufficienti per 10,0 L di terreno di coltura tissutale e 106 unità di ESGRO bastano per 1,0 L di terreno.
Supplemento ESGRO a base di fattore inibitorio di leucemia (LIF) per colture di cellule ES di topo. Ogni fiala contiene 10^6 unità/mL
Stato fisico
Formato: Purificato
Il supplemento ESGRO viene fornito in forma liquida con 106 unità per 1,0 mL di tampone fosfato salino con 1% p/v di albumina di siero bovino (BSA) come stabilizzante.
Nota sulla preparazione
ESGRO® viene fornito filtrato sterilmente con filtro da 0,22 micron e testato negativo in micoplasmi.
Stoccaggio e stabilità
Il supplemento ESGRO viene spedito a temperatura ambiente. In alcuni casi potrebbe essere aggiunta una busta di ghiaccio, senza che ciò sia veramente necessario. Nella fase di sviluppo del supplemento ESGRO sono stati effettuati approfonditi test di stabilità. Questo prodotto è stabile per almeno 18 mesi dalla data di produzione, sia in forma concentrata che diluito in terreni di coltura tissutale sterili, senza che ci sia perdita di attività sulle cellule ES. Per la conservazione a lungo termine, si consiglia di conservare il supplemento ESGRO a 4°C. Il processo di congelamento-scongelamento ne riduce la potenza. Si consiglia di diluire prima dell'uso il supplemento ESGRO in terreno di coltura tissutale sterile alla concentrazione adeguata e di aliquotarlo; conservare le aliquote a 4°C. Evitare ripetuti processi di congelamento-scongelamento. Durante la coltura delle cellule ES il prodotto si mantiene stabile in incubatore, al 5% di CO2 e a 37°C, per un minimo di 7 giorni.
Risultati analitici
Attività specifica: Il supplemento ESGRO® è testato sia su cellule staminali embrionali di topo (D3 & MBL-1) che su cellule di leucemia mieloide murina M1 (4). Uno standard di 50 unità è definito come la concentrazione di supplemento ESGRO che, posta in 1,0 mL di terreno di coltura tissutale, induce la differenziazione del 50% delle colonie M1(4). 106 unità equivalgono a circa 10 μg di proteina​pura e sono sufficienti per trattare 10 L di terreno di coltura per cellule ES.
Test sulle cellule staminali embrionali: inibizione della differenziazione a 1.000 unità/mL con cellule di leucemia mieloide murina M1: attività specifica >/= 108 unità/mg
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Ashley L Fritz et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(1), 209-219 (2014-07-30)
The induction of pluripotency from adult cells has enormous potential in regenerative medicine. While initial efforts to study mechanisms and improve efficiency of induced pluripotent stem cell (iPSC) reprogramming focused on the direct roles of transcriptional regulators, increasing evidence indicates
Role of Tet proteins in 5mC to 5hmC conversion, ES-cell self-renewal and inner cell mass specification.
Ito S. et al.
Nature null
A conditional knockout resource for the genome-wide study of mouse gene function
Skarnes W. C. et al.
Nature null
L Ferraris et al.
Nucleic acids research, 39(6), e33-e33 (2010-12-21)
There are a variety of in vivo and in vitro methods to determine the genome-wide specificity of a particular trans-acting factor. However there is an inherent limitation to these candidate approaches. Most biological studies focus on the regulation of particular
Systematic delineation of optimal cytokine concentrations to expand hematopoietic stem/progenitor cells in co-culture with mesenchymal stem cells.
Andrade, Pedro Z, et al.
Molecular Biosystems, 6, 1207-1215 (2010)
Articoli
Development of a serum-free and feeder-free 2i naive stem cell media for pluripotent stem cells.
Protocolli
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenuto correlato
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.