Key Documents
LIF2010
Sigma-Aldrich
Leukemia Inhibitory Factor, da topo
10 µg, mouse recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinonimo/i:
LIF, Differentiation-stimulating Factor, D Factor, Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, mLIF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Saggio
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥1 x 10(E8) U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
10 μg/mL
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
PROTOCOLLO RACCOMANDATO PER CQ
Saggio biologico M1
1. Il saggio biologico M1 viene eseguito in vitro utilizzando colture di agar semisolido contenenti cellule alla concentrazione di circa 100 cellule/mL di DME contenente 20% FCS in agar 0,3%.
2. Aggiungere 100 μL di campione o mLIF (10(E4) unità/mL in 5% FCS in soluzione fisiologica isotonica) in diluizioni seriali 1:2 in duplicato a piastre petri da 35 mm.
3. Aggiungere 100 μL di FCS al 5% in soluzione fisiologica isotonica a due vetrini di controllo.
4. Incubare a 37°C in atmosfera umidificata con il 10% di CO2 per 7 giorni.
5. Valutare il numero di colonie che mostrano differenziazione (N.B.: 50 unità sono definite come l′attività specifica che determina la differenziazione del 50% delle colonie).
Per ulteriori informazioni visitare www.esgro-lif.com
Prodotto da CHEMICON International, Inc. LIF è protetto ai sensi dei brevetti USA n. 5,187,077, 5,427,925, 5,443,825, 5,750,654 e 6,261,548, del brevetto europeo n. 0285 448 e dei brevetti esteri correlati e non è disponibile per la rivendita.
Definizione di unità
Attività specifica: 50 unità sono definite come il quantitativo di LIF murino necessario per indurre la differenziazione nel 50% delle colonie M1 in 1 mL di coltura in agar.
Risultati analitici
Attività specifica: L′attività del LIF murino viene determinata in base alla capacità di indurre la differenziazione di cellule murine di leucemia mieloide M1. In questo saggio, la concentrazione minima rilevabile di LIF murino è pari a 0,5 ng/mL.
Risultato negativo ai test per asepsi e micoplasma.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yuanji Lin et al.
Molecular cell, 48(4), 627-640 (2012-10-09)
Signaling via the Akt serine/threonine protein kinase plays critical roles in the self-renewal of embryonic stem cells and their malignant counterpart, embryonal carcinoma cells (ECCs). Here we show that in ECCs, Akt phosphorylated the master pluripotency factor Oct4 at threonine
Kay Jüngling et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(14), 2100-2102 (2003-09-23)
The pluripotency and high proliferative capacity of embryonic stem (ES) cells (1-3) makes them an attractive source of different cell types for biomedical research and cell replacement therapies. A major prerequisite for these applications is the availability of a homogeneous
Tomoko Ishibashi et al.
Neuron, 49(6), 823-832 (2006-03-18)
Myelin, the insulating layers of membrane wrapped around axons by oligodendrocytes, is essential for normal impulse conduction. It forms during late stages of fetal development but continues into early adult life. Myelination correlates with cognitive development and can be regulated
K Kami et al.
Muscle & nerve, 22(11), 1576-1586 (1999-10-08)
Using in situ hybridization histochemistry, we characterized the spatiotemporal gene expression patterns of leukemia inhibitory factor (LIF) and glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), and their receptor components (LIFR, GFR-alpha1, RET) induced in muscle cells, intramuscular nerves, and motoneurons in
M K Carpenter et al.
Experimental neurology, 158(2), 265-278 (1999-07-23)
The isolation and expansion of human neural progenitor cells have important potential clinical applications, because these cells may be used as graft material in cell therapies to regenerate tissue and/or function in patients with central nervous system (CNS) disorders. This
Protocolli
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Contenuto correlato
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.