TMS-002
EmbryoMax® L-Glutamine Solution (100X), 200mM
The EmbryoMax L-Glutamine Solution (100X), 200mM is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.