ES-008
EmbryoMax® Nucleosides (100X)
The EmbryoMax Nucleosides (100X) is available in a 50 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Sinonimo/i:
Cell Culture Media Nucleosides
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Stato fisico
Component | g/L | |
---|---|---|
Cytidine | 0.73 | |
Guanosine | 0.85 | |
Uridine | 0.73 | |
Adenosine | 0.8 | |
Thymidine | 0.24 |
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.