G6264
Guanosine
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
0.05 M acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Applicazioni
- as a ribonucleoside component of the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse-derived embryonic stem cells
- as a component of the nucleoside solution to culture chicken embryonic stem cells
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges