SF006
ESGRO Complete Accutase
The ESGRO Complete Accutase is a cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes, qualified for use for the detachment of mouse embryonic stem cells cultured in serum-free conditions with ESGRO Complete Clonal Grade Medium.
Sinonimo/i:
Stem Cell Tested Accutase
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
ESGRO Complete™ Accutase è una soluzione per il distacco delle cellule contenente enzimi proteolitici e collagenolitici. E′ qualificata per l'uso nel distacco delle cellule staminali embrionali di topo coltivate in condizioni prive di siero con il terreno ESGRO Complete, Clonal Grade (N. Cat. SF001-500). Accutase non contiene prodotti derivati da mammiferi o batteri.
Applicazioni
Distacco delle cellule:
1. Scongelare Accutase® a temperatura ambiente.
2. Lavare la piastra, la fiasca o le biglie con PBS sterile.
3. Aggiungere Accutase alla piastra/fiasca lavorando in condizioni asettiche, usare10 ml per 75cm2 di superficie.
4. Riporre la coltura nell'incubatore a 37°C per il tempo necessario al distacco delle cellule (5-10 minuti).
5. Contare le cellule e propagarle come al solito. Non richiede una fase di lavaggio né l′uso di inibitori.
1. Scongelare Accutase® a temperatura ambiente.
2. Lavare la piastra, la fiasca o le biglie con PBS sterile.
3. Aggiungere Accutase alla piastra/fiasca lavorando in condizioni asettiche, usare10 ml per 75cm2 di superficie.
4. Riporre la coltura nell'incubatore a 37°C per il tempo necessario al distacco delle cellule (5-10 minuti).
5. Contare le cellule e propagarle come al solito. Non richiede una fase di lavaggio né l′uso di inibitori.
Stato fisico
Liquido sterile congelato, formulazione pronta all'uso. Ogni lotto è testato per sterilità (mediante metodo di filtrazione a membrana USP), attività enzimatica (testata con tetrapeptidi cromogenici sintetici) e per la capacità di distaccare le cellule dalla plastica per colture cellulari.
Enzimi Accutase® 1X in PBS di Dulbecco con 0.5 mM EDTA•4Na e 3 mg/l di rosso fenolo.
Enzimi Accutase® 1X in PBS di Dulbecco con 0.5 mM EDTA•4Na e 3 mg/l di rosso fenolo.
Stoccaggio e stabilità
Stabile se conservata a -20 °C. Fare riferimento alla data di scadenza del lotto specificata sull′etichetta. Dopo il ricevimento, conservare a -20 °C. Dopo lo scongelamento Accutase® può essere conservata per un massimo di 2 mesi a 4°C. NON CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE.
Note legali
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Cell, 174(5), 1309-1324 (2018-08-07)
We applied a combinatorial indexing assay, sci-ATAC-seq, to profile genome-wide chromatin accessibility in ∼100,000 single cells from 13 adult mouse tissues. We identify 85 distinct patterns of chromatin accessibility, most of which can be assigned to cell types, and ∼400,000
PloS one, 3(4), e2025-e2025 (2008-04-24)
The molecular mechanisms regulating the expansion of the hematopoietic system including hematopoietic stem cells (HSCs) in the fetal liver during embryonic development are largely unknown. The LIM-homeobox gene Lhx2 is a candidate regulator of fetal hematopoiesis since it is expressed
Stem cell reports, 3(1), 169-184 (2014-07-30)
We describe the use of a characteristic blue fluorescence to identify and isolate pluripotent human embryonic stem cells and human-induced pluripotent stem cells. The blue fluorescence emission (450-500 nm) is readily observed by fluorescence microscopy and correlates with the expression of
Glia, 67(7), 1320-1332 (2019-03-01)
Oligodendrocytes (OLs) are the myelinating glia of the central nervous system. Injury to OLs causes myelin loss. In demyelinating diseases, such as multiple sclerosis, the remyelination is hindered principally due to a failure of the oligodendrocyte precursor cells (OPCs) to
Stem cell research & therapy, 12(1), 549-549 (2021-10-23)
Intravenous thrombolysis using recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) is the standard treatment for acute ischemic stroke. Standard-dose rt-PA (0.9 mg/kg) is known to achieve good recanalization but carries a high bleeding risk. Lower dose of rt-PA has less bleeding risk but