SCR104
Accutase®XL Accutase liofilizzato
AccutaseXL is a lyophilized form of Accutase with extended stability used for the routine detachment of cells from standard tissue culture plasticware
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Accutase è una soluzione di enzimi proteolitici e collagenolitici per il distacco delle cellule da materiale plastico standard per colture tissutali e da materiale plastico con rivestimento di adesione, compreso SmartPlastic. Accutase sostituisce direttamente la soluzione di tripsina per il distacco cellulare e non richiede l'inattivazione dell'enzima con il siero. Accutase non contiene prodotti derivati da mammiferi o batteri.
AccutaseXL è una forma liofilizzata di Accutase dalla stabilità prolungata. AccutaseXL, una volta ricostituito, produce 500 ml di soluzione completa di Accutase 1X. Nota: prima di utilizzare questo prodotto, leggere il protocollo di ricostituzione dettagliato riportato nella scheda tecnica del prodotto.
AccutaseXL è una forma liofilizzata di Accutase dalla stabilità prolungata. AccutaseXL, una volta ricostituito, produce 500 ml di soluzione completa di Accutase 1X. Nota: prima di utilizzare questo prodotto, leggere il protocollo di ricostituzione dettagliato riportato nella scheda tecnica del prodotto.
Origine del prodotto: L'Accutasi è ricavata da una fonte non mammifera (invertebrata).
Applicazioni
Accutase si è dimostrata efficace su un'ampia varietà di tipi cellulari tra cui: fibroblasti, cheratinociti, cellule endoteliali vascolari, epatociti, cellule muscolari lisce vascolari, progenitori degli epatociti, cellule neuronali primarie di embrione di pollo, cellule staminali di midollo osseo, cellule aderenti CHO e BHK, macrofagi, cellule 293, cellule L929, cellule germinali di testicolo di topo immortalizzate, 3T3, Vero, COS, HeLa, NT2, MG63, M24 e A375 di melanoma metastatico, cellule di glioma U251 e D54, cellule di fibrosarcoma HT1080 e cellule di insetti Sf9.
Qualità
pH: 6,8-7,8
Saggio di attività: 500-20 unità/ml (1 unità rilascia 1 µmole di pNA da SUCR-pNA al minuto a 37 ˚C)
Saggio funzionale: saggio di distacco cellulare
Saggio di attività: 500-20 unità/ml (1 unità rilascia 1 µmole di pNA da SUCR-pNA al minuto a 37 ˚C)
Saggio funzionale: saggio di distacco cellulare
Stato fisico
Enzimi ACCUTASE1 X in tampone fosfato salino di Dulbecco (0,2 g/L KCl, 0,2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl e 1,15 g/L Na2HPO4) contenenti 0,5 mM EDTA4Na e 3 mg/L rosso fenolo.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere AccutaseXL liofilizzato a -20 °C per un massimo di 4 mesi dalla data di ricevimento.
Una volta ricostituita in acqua, Accutase liquida può essere aliquotata e congelata a -20 °C per 2 anni o conservata per 2 mesi a 4 °C. Si consiglia di scongelare Accutase liquido a 4 °C per una notte o in un bagno di acqua fresca.
Una volta ricostituita in acqua, Accutase liquida può essere aliquotata e congelata a -20 °C per 2 anni o conservata per 2 mesi a 4 °C. Si consiglia di scongelare Accutase liquido a 4 °C per una notte o in un bagno di acqua fresca.
Note legali
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3