M6145
1-tioglicerolo
liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97% (titration)
Sinonimo/i:
αα-monotioglicerolo, αα-tioglicerolo, 3-mercapto-1,2-propanediolo
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97% (titration)
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. eboll.
118 °C/5 mmHg (lit.)
Solubilità
water: miscible 0.1 M
Densità
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup