EDSPAK001
Cartuccia per il trattamento finale EDS-Pak®
Production of endocrine disruptor-free water
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
carbon cartridge (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector (Vent Filter)
polypropylene housing
Livello qualitativo
Caratteristiche
removes endocrine disruptors such as phthalate esters, Bisphenol-A and Nonylphenol
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EDS-Pak®
Parametri
2 L/min max. flow rate
2 bar pressure
5 °C temp. range (30 °C)
Lunghezza
12.7 cm
Impurezze
<5 ppb TOC
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le cartucce per la purificazione finale EDS-Pak® possono essere installate su tutti i sistemi per la purificazione di acqua di Tipo 1 che forniscano acqua ultrapura con un TOC < 5 ppb, inclusi i sistemi Milli-Q®, Synergy®, Simplicity® and Direct-Q®.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Da utilizzare con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® e altri sistemi per la purificazione di acqua di Tipo 1.
- Il passaggio di purificazione finale permette di disporre di acqua ultrapura esente da interferenti endocrini a portate elevate.
- Fornisce un minimo di 300 L di acqua ultrapura priva di EDS.
- La cartuccia EDS-Pak® contiene uno tipo speciale di carbone attivo, convalidato per la sua efficacia nella rimozione dei perturbatori endocrini (EDS), tra cui principalmente bisfenolo A, ftalato di etile e ftalato di di-n-butile.
- Le cartucce EDS-Pak® vengono fornite in confezioni ermeticamente sigillate, accompagnate da un Certificato di Qualità.
Altre note
Per condizionare con il metanolo la cartuccia EDS-Pak® è necessario disporre di una siringa di vetro da 50 mL. La siringa non è fornita con il prodotto.