Documenti fondamentali
CN3H71E06
Millipore
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 30.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 30.0 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
EPR seal
polypropylene
polypropylene support
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Superficie filtrante
0.42 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg
Dimensione pori
30.0 μm nominal pore size
30.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono filtri con grado di filtrazione nominale progettati per essere impiegati nella rimozione di particelle nei liquidi e nei gas. La struttura pieghettata della matrice dei filtri Polygard®-CN riduce al minimo i differenziali di pressione durante il processo di filtrazione; i pori di dimensione 30,0 μm e l′impiego esclusivo di polipropilene nei materiali del filtro assicurano livelli ridotti di estraibili e una compatibilità chimica ad ampio spettro. Grazie ad un′efficiente riduzione di particolati e microrganismi, questi dispositivi migliorano le prestazioni dei filtri posti a valle
Con una pressione differenziale massima di 4,8 bar (70 psid) a 25 °C, i filtri a cartuccia Polygard-CN assicurano una processività elevata. Le cartucce sono affidabili, solide e resilienti e sono progettate per sopportare numerosi cicli di sterilizzazione in situ con vapore (steam-in-place)
Applicazioni comuni
I filtri a cartuccia Polygard CN trovano vasto impiego nell′industria delle bevande per applicazioni di filtrazione di gas e liquidi, per operazioni di chiarificazione e di riduzione della carica microbica
Conformità normativa
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono progettati, sviluppati e prodotti nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità riconosciuto conforme alla norma ISO 9000 per i Sistemi di Qualità da un ente di certificazione accreditato e vengono spediti accompagnati da un Certificato di Qualità. Nel rispetto dei requisiti normativi, ogni filtro a cartuccia è corredato da una Guida alla Validazione
Inoltre, a garanzia della tracciabilità e per una facile identificazione, ogni filtro è contrassegnato con le proprie caratteristiche identificative
Una gamma completa a vostra disposizione
I filtri Polygard® CN sono disponibili in un′ampia gamma di formati in grado di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. Per adattare con facilità i filtri ad alloggiamenti già in uso, le cartucce sono disponibili con un′ampia scelta di connessioni in ingresso ed uscita.
Specifiche
Grado del filtro: AP15
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
10 cicli in autoclave o SIP a 126 °C per 30 min
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥5 L d′acqua
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore di immersione in acqua
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: riduzione della contaminazione microbiologica
  • Modalità d′azione: filtrazione (nominale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: efficiente riduzione della contaminazione da particelle e microrganismi
  • Istruzioni per l′uso: consultare il manuale d′uso delle cartucce Polygard® e CLARIGARD®
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany