Z742501
MyBlock™ mini dry bath block
to hold, 15 x 1.5 mL vials
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 15 x 1.5 mL vials
for Mini dry bath with Heat Lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSH100-15HL
Descrizione generale
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)