Z740668
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 100 mL, 24-410 thread, volume 50-100 mL, accuracy: 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Campo di misura del volume
50-100 mL, accuracy: 25 mL
Capacità
100 mL
Raccordi
24-410 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740668-6EA | 4061832120867 |