Z740677
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 1000 mL, 38-430 thread, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Campo di misura del volume
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
Capacità
1000 mL
Raccordi
38-430 thread
Descrizione generale
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)