Documenti fondamentali
Z232947
Duran® Erlenmeyer flasks with screw cap
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Filettatura collo
GL 32
Giunto
joint neck GL32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
with cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 218033653
Disponibilità
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
Alt. × diam. est.
145 mm × 85 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Graduated and complete with screw cap. Caps will withstand autoclaving temperatures. Manufactured from Duran borosilicate glass 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)