Z680974
Duran® baffled flask
borosilicate glass, working volume 500 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
212834454
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
screw top blue high-density polyethylene cap (filter cap)
screw top neck
straight neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
vented
with cap
Confezionamento
case of 4
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212834454
Volume d’esercizio
500 mL
Raccordi
GL 45 cap
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)