Z331619
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Giunto
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
with cap
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
BRAND 93170
D.E. × alt.
52 mm × 90 mm
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)