Documenti fondamentali
BI0424
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.05M, I₂ in Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
dna
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Temp. transizione
flash point 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
I₂ in Pyridine is an oxidizing agent that are appropriate for all types of biosynthetic processes, including the synthesis of DNA, RNA, and peptides.
Applicazioni
BI0424-1005 is packaged in GL45 glass bottles
BI0424-2505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0424-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0424-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
% Pyridine concentration: 89.0-91.0%
Color: Dark brown
Component: Pyridine Purity: 99.0% min
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.04-0.06M
Water (H2O): 9.0-11.0%
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup