BI0344
Capping Reagent B ACN/Acetic Anhydride/Lutidine (50/20/30)
Biosynthesis Novabiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Colore
yellow
Temp. transizione
flash point 5 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
BI0344-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup