Documenti fondamentali
AX0080
Supelco
Acetic Anhydride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Acetic Anhydride, Acetyl Oxide,Ethanoic Anhydride, Acetic Acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO)2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-564-8
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤100 ppm Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
-73 °C
Temp. transizione
flash point 49 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA):
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Iron (Fe): 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 5ppm max
Water (H2O): 100ppm max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico
Acido acetico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
Acido acetico