Documenti fondamentali
AP101P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di coniglio anti-IgG umane, coniugato con HRP
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Anticorpo di coniglio anti-IgG umane, coniugato con HRP, convalidato per saggi ELISA & WB.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Bibek Parajuli et al.
Biochemistry, 55(44), 6100-6114 (2016-10-13)
We recently reported the discovery of a recombinant chimera, denoted DAVEI (dual-acting virucidal entry inhibitor), which is able to selectively cause specific and potent lytic inactivation of both pseudotyped and fully infectious human immunodeficiency virus (HIV-1) virions. The chimera is