Documenti fondamentali
AB5585-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo FLAG
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cancer-associated retinopathy protein, Cancer-associated retinopathy antigen, Protein CAR, Recoverin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rcvrn(19674)
Descrizione generale
Recoverin (UniProt P35243; nota anche come Cancer-associated retinopathy antigen, Cancer-associated retinopathy protein, Protein CAR) è codificata nell′uomo dal gene RCVRN (noto anche come RCV1) (Gene ID 5957). La proteina dei fotorecettori recoverin è un membro delle proteine sensori neuronali del calcio con dominio EF-hand (NCS). Viene inizialmente prodotta come proteina di 200 amminoacidi a cui viene rimossa la metionina iniziale post-traduzionalmente. Recoverin comprende quattro domini EF-hand (a.a. 25-60, 61-96, 97-132, 14-182), di cui il secondo e il terzo mediano, rispettivamente, il legame con il calcio ad alta affinità e quello a bassa affinità. Nei fotorecettori, recoverin funziona come inibitore Ca2+-dipendente della chinasi 1 per il recettore accoppiato alla proteina G (GRK1). Svolge un importante ruolo nel mediare l′adattamento alla luce dipendente dal calcio dei coni e dei bastoncelli. Recoverin ritarda la risposta dei coni e dei bastoncelli sottoposti a una luce tenue quando la concentrazione di Ca2+ è elevata inibendo la fosforilazione del pigmento visivo catalizzata da GRK1 mentre ha scarso effetto nell'adattamento alla luce a basse concentrazioni ci Ca2+.
Immunogeno
Epitopo: EF-hand 4
Peptide lineare coniugato con KLH, corrispondente alla sequenza del quarto dominio EF-hand della recoverin umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: una diluizione di 1:1.000 da un lotto rappresentativo ha rilevato il recoverin in sezioni di tessuto di retina di uomo e di ratto.
L'anticorpo anti-recoverin rileva il livello di recoverin, è descritto in letteratura e validato per l′uso in analisi di Western Blotting e immunostochimica.
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale & SNP
Qualità
Testato mediante Western blotting nel lisato di tessuto di retina umana.
Western blotting: Una diluizione 0,25 µg/ml di questo anticorpo ha rivelato recoverin in 10 µg di lisato di tessuto di retina umana.
Descrizione del bersaglio
Circa 23 kDa, osservato.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Bin Lin et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(11), 34-34 (2020-09-19)
To study if human embryonic stem cell-derived photoreceptors could survive and function without the support of retinal pigment epithelium (RPE) after transplantation into Royal College of Surgeons rats, a rat model of retinal degeneration caused by RPE dysfunction. CSC14 human