Documenti fondamentali
AB5945
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Brn-3a
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-ATITHS, Anti-BRN3A, Anti-Oct-T1, Anti-RDC-1, Anti-brn-3A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU4F1(5457)
Specificità
Riconosce Brn3a. Il peso molecolare della proteina è di 42,9 kDa.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente a Brn-3a (amminoacidi 141-157) coniugato a BSA.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione di Brn-3a tramite questo anticorpo anti-Brn-3a è convalidata per l′uso nelle analisi di IC, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Marcatori neuronali e gliali
Western blotting: 1: 200- 1: 1.000 con rivelazione mediante ECL.
Immunoistochimica: 1:200-1:1000.
Immunocitochimica: 1:200-1:1000.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
42,9 kDa
Stato fisico
Immunoglobuline purificate per affinità. Anticorpo precipitato in una soluzione di solfato di ammonio saturo al 50% e PBS senza conservanti.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Conservare chiuso a -70 °C per un massimo di 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
PREPARAZIONE E USO:
Per ricostituire l′anticorpo, centrifugare la microprovetta con l′anticorpo a velocità moderata (5.000 rpm) per 5 minuti per pellettare il prodotto precipitato. Prelevare delicatamente la soluzione di solfato di ammonio/tampone PBS e scartarla. Non è necessario prelevare tutta la soluzione di solfato di ammonio/tampone PBS: 10 μL residui di soluzione di solfato di ammonio non influiranno sulla risospensione dell′anticorpo. Non lasciar essiccare il pellet proteico, perché ciò potrebbe provocare una perdita sostanziosa di reattività dell′anticorpo.
Risospendere il pellet con l′anticorpo in un tampone biologico adatto, come PBS o TBS (pH 7,3-7,5) a una concentrazione finale di 1,0 mg/mL. Per esempio, per ottenere una concentrazione pari a 1,0 mg/mL a partire da 50 μg di anticorpo precipitato, la quantità di tampone necessaria sarà di 50 μL.
Aggiungere delicatamente il tampone liquido al pellet. NON VORTEXARE. Miscelare delicatamente con un puntale per pipetta grande o picchiettando leggermente con le dita. Prima dell′uso, lasciar reidratare l′anticorpo precipitato per 1 ora a 4-25°C. La presenza di piccole particelle di anticorpo precipitato che non entrano in sospensione è normale. Le microprovette sono riempite in eccesso per compensare eventuali perdite.
Le soluzioni anticorpali reidratate possono essere conservate non diluite per 2 mesi a 2-8°C senza che si verifichi alcuna perdita di attività significativa. Si noti che la soluzione non è sterile, pertanto è necessario prestare attenzione se il prodotto viene conservato a 2-8°C.
Per la conservazione a -20 °C, è possibile aggiungere un egual volume di glicerolo. Si consiglia di utilizzare glicerolo di grado ACS o superiore, in quanto l′uso di un glicerolo di qualità inadeguata può comportare una perdita di attività significativa.
Per la conservazione a lungo termine a -70°C, si raccomanda di diluire ulteriormente (1:1) la soluzione anticorpale reidratata con una soluzione di BSA al 2% (frazione V, grado più alto disponibile) preparata con il tampone usato per la reidratazione. La soluzione 1% di BSA/anticorpo così ottenuta può essere aliquotata e conservata congelata a -70°C per un massimo di 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Controllo
Ampiamente espresso
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew Alsaloum et al.
Scientific reports, 11(1), 24283-24283 (2021-12-22)
The inhibition of voltage-gated sodium (NaV) channels in somatosensory neurons presents a promising novel modality for the treatment of pain. However, the precise contribution of these channels to neuronal excitability, the cellular correlate of pain, is unknown; previous studies using
Yuki Nakano et al.
Cell death & disease, 11(3), 166-166 (2020-03-05)
Maintenance of retinal ganglion cells (RGCs) activity is relied on axonal transport conveying materials required for their survival such as neurotrophic factors. Kinesin-1 undergoes anterograde transport in axons, and Alcadein α (Alcα; also called calsyntenin-1) is a major cargo adaptor
Vanda Boshnjaku et al.
Epigenetics, 6(10), 1207-1216 (2011-09-21)
The epigenetic mechanism of folic acid (FA) action on dorsal root ganglion (DRG) cell proliferation and sensory neuron differentiation is not well understood. In this study, the ND7 cell line, derived from DRG cells, was used to elucidate this mechanism.
Hiromichi Nakazaki et al.
Developmental biology, 316(2), 510-523 (2008-03-01)
Pax3 is expressed early during embryonic development in spatially restricted domains including limb muscle, neural crest, and neural tube. Pax3 functions at the nodal point in melanocyte stem cell differentiation, cardiogenesis and neurogenesis. Additionally Pax3 has been implicated in migration
Coexpression of Brn-3a POU protein with p53 in a population of neuronal progenitor cells is associated with differentiation and protection against apoptosis.
Chantelle D Hudson, Jennifer Podesta, Deborah Henderson, D S Latchman, V Budhram-Mahadeo
Journal of Neuroscience Research null