Key Documents
ABN1362
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-RBPMS
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
RNA-binding protein with multiple splicing, RBPMS, RBP-MS, Heart and RRM expressed sequence, Hermes
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBPMS(11030)
Descrizione generale
La proteina RBPMS (RNA-binding protein with multiple splicing, UniProt Q93062; nota anche come Heart and RRM expressed sequence, Hermes, RBP-MS) è codificata nell'uomo dal gene RBPMS (noto anche come HERMES) (Gene ID 11030). RBPMS è un membro della famiglia di proteine leganti l′RNA chiamate RRM (RNA recognition motif). Uno studio su tutto il trascrittoma condotto mediante la tecnica PAR-CLIP (photoactivatable-ribonucleoside-enhanced crosslinking and immunoprecipitation) su cellule HEK293 rivela la presenza di siti di legame sia a mRNA esonici maturi che a pre-mRNA intronici, in accordo con la localizzazione nucleare e citoplasmatica delle proteine della famiglia RRM. Si è riscontrato che la RBPMS è espressa esclusivamente nelle cellule gangliari retiniche (RGCs) e nelle RGCs dislocate (dRGCs). L'espressione di RBPMS può quindi essere utilizzata come marcatore delle RGC e il promotore del gene RBPMS può essere utilizzato per guidare l'espressione di transgeni RGC-specifici.
Specificità
Prevista reattività con tutte e cinque le isoforme derivate da splicing alternativo (UniProt Q93062-1 fino a Q93062-5).
Immunogeno
Epitopo: regione N-terminale.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una sequenza a partire dalla regione N-terminale della RBPMS umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anti-RBPMS è un anticorpo diretto contro la RBPMS per applicazioni di Western blotting e immunofluorescenza.
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale e SNP
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la proteina RBPMS endogena in estratti di retina di topo e ratto, così come l′RBPMS umana esogena espressa in cellule HEK293T trasfettate (Rodriguez, A.R., et al. J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Saggio di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rilevato immunoreattività con RBPMS associata principalmente ai corpi cellulari situati nello strato delle cellule gangliari (GCL) di retine di topo fissate con paraformaldeide mediante immunoistochimica a fluorescenza utilizzando preparazioni di retine whole mount (Rodriguez, A.R., et al. (2014). J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Saggio di immunofluorescenza: una diluizione 1:5.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato immunoreattività con RBPMS nelle cellule dello strato delle cellule gangliari (GCL) di retine di topo fissate con paraformaldeide mediante immunoistochimica in fluorescenza (per gentile concessione del Dr. Nicholas Brecha, David Geffen School of Medicine, UCLA).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule staminali embrionali (mESC) di topo.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare RBPMS in 10 µg di lisato di cellule staminali embrionali (mESC) di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~25 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in PBS con BSA all′1% e azoturo di sodio allo 0,09 %.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8°C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Alexandra Bernardo-Colón et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 719-719 (2019-07-30)
Indirect traumatic optic neuropathy (ITON) is a condition that is often associated with traumatic brain injury and can result in significant vision loss due to degeneration of retinal ganglion cell (RGC) axons at the time of injury or within the
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Jing Luo et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 20, 551-558 (2021-03-06)
The anti-inflammatory molecule annexin A1 (ANXA1) determines the ultimate fate of retinal ganglion cell (RGC) in glaucoma. Cytoplasmic and extracellular ANXA1 facilitate resolution of inflammation. However, the nuclear translocation of ANXA1 induces RGC apoptosis in a murine glaucoma model, and
Lucia G Le Roux et al.
Cells, 9(5) (2020-05-28)
We illuminate a possible explanatory pathophysiologic mechanism for retinal cellular neuropathy by means of a novel diagnostic method using ophthalmoscopic imaging and a molecular imaging agent targeted to fast axonal transport. The retinal neuropathies are a group of diseases with
Qi Lu et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 18, 15-23 (2020-06-18)
The loss of photoreceptors in individuals with retinal degenerative diseases leads to partial or complete blindness. Optogenetic therapy is a promising approach for restoring vision to the blind. Multiple strategies have been employed by targeting genetically encoded light sensors, particularly