Key Documents
858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(13:0/0:0); 110709
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H38NaO9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.46
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 858126C
Concentrazione
5 mg/mL (858126C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858126C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3