860381P
Avanti
14:0 PG-d54
Avanti Research™ - A Croda Brand 860381P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860381P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860381P-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860381P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)