858125P
Avanti
18:1 Lyso PG
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1-oleoy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:1(9Z)/0:0); 110714
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (858125P-1g)
pkg of 5 × 100 mg (858125P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 858125P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C24H47O9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24(28)31-19-23(27)21-33-34(29,30)32-20-22(26)18-25;/h9-10,22-23,25-27H,2-8,11-21H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b10-9-;/t22?,23-;/m1./s1
STLDIXSFXILIFT-AXFOVFEGSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- for the preparation of liposomes
- to determine the effects of phosphoglycerol(PG) and cardiolipin (CL) in F0F1 ATPase c subunit (F0-c) transformation
- as an acyl acceptor to determine the substrate specificity of recombinant G0/G1 switch gene 2 (G0S2) for acyl acceptors
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
858125P-1G | 4061835232260 |
858125P-500MG | 4061835232277 |