858120P
Avanti
14:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(14:0/0:0); 110710
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Saggio
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (858120P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858120P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)