AB3540P
Anticorpo anti-trasportatore 1 dei monocarbossilati
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
MCT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC16A1(6566)
Specificità
REATTIVITÀ CROCIATA: la sequenza dell'immunogeno è conservata al 93% nel criceto, all'80% nel topo e solo al 40% nell'uomo. La reattività con altre specie non è stata accertata.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Canali ionici & trasportatori
ELISA: 1:10,000-1:100,000 utilizzando 50-100 ng di peptide di controllo per pozzetto.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2