ABT1373M
Anti-Aggrecan
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ncan(58982)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Aggrecan in Embryonic day 16 rat eye, P0, P9 and adult rat retina (Popp, S., et. al. (2004). Exp Eye Res. 79(3):351-6) and Embryonic day 16, 19 rat brain and postnatal day 7 cerebellum, embryonic day 19 spinal cord (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Aggrecan in purified proteoglycans from a PBS extract of 7-day rat brain with chondroitinase ABC treatment (Popp, S., et. al. (2003). Dev Dyn. 227(1):143-9).
Cell Structure
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Aggrecan in rat retina tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1