AB2963
Anti-MMP-3 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, transin-1, proteoglycanase, stromelysin-1, Transin-13
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rhesus macaque, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (100% sequence homology), rhesus monkey (100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP3(4314)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1-1 µg/mL of this antibody detects MMP-3 in 10 µg of PMA-treated HL-60 concentrated media.
Descrizione del bersaglio
An uncharacterized band may be seen at ~78 kDa
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PMA-treated HL-60 concentrated media
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1