929719
ElectroGreen®
NMP substitute for electronics - type 1, bio-sourced
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for electronic purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~1.0 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
Relative Evaporation rate: <0.05
Hansen solubility parameters: SPd 8.8; SPp 5.9; SPh 3.7
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, trace (each)
≤3 ppm Zn, trace
0.03 wt. % Acidity (as lactic acid)
0.04 wt. % Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
clear
Viscosità
16.1 cP(20 °C)
P. eboll.
~154 °C (Initial)
Densità
1.094 at 25 °C (Specific gravity)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
This solvent blend consists of propylene carbonate 50-70%, Ethyl lactate 30-50%; ethyl 3-ethoxypropionate 20-30%.
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
156.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
69.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)