929697
ElectroGreen®
Butyl Cellosolve substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.75 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
RelativeEvaporation rate: ~0.11
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.5; SPp = 3.8; SPh = 6.
Acidity (as lactic acid) 0.03-0.05wt%
for electronic purposes
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
clear
Viscosità
16.1 cP(20 °C)
P. ebollizione
154 °C (Initial)
Densità
0.954
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
This solvent blend consists of Ethyl lactate 70-90%, hexan-1-ol 30-50%.
Applicazioni
It is a precision cleaning solvent, dries completely, no film residue. It is also easy and inexpensive to distill/recycle, whilst no environmentally hazardous ingredients and no Hazardous Air Pollutants.
It is 20% to 30% more efficient in viscosity reduction than Butyl Cellosolve. It is an excellent solvency for ink formulations with high loading capacity.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
141.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60.55 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
929697-1L | 4065268752234 |