929670
ElectroGreen®
Acetone substitute for electronics, bio-sourced
Descrizione
Relative Evaporation rate: 2.84
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.1.
for electronic purposes
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
clear
Viscosità
7.8 cP(20 °C)
Densità
0.8620 at 25 °C (specific gravity)
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
This solvent blend consists of ethyl acetate 50-70%, ethanol 30-50%, Ethyl lactate 10-20%.
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
929670-1L | 4065268752159 |