929735
ElectroGreen®
Cyclohexanone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for electronic purposes
Livello qualitativo
Descrizione
Relative evaporation rate: 0.25
Hansen solubility parameters: SPd 7.7, SPp 3.5, SPh 6.
Acidity (as lactic acid) 0.04-0.06wt%
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
PM
105.6
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
clear
Viscosità
12.3 cP(20 °C)
P. eboll.
111-154 °C
Densità
0.9752
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
This solvent blend consists of Ethyl lactate 70-90%, iso-butanol 20-30%.
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
107.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
41.66 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)