Key Documents
AB19016
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-9 Antibody, Catalytic domain
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP9(4318)
Descrizione generale
Tutte le cellule all'interno dei tessuti sono circondate da una matrice extracellulare (ECM) che conferisce ai tessuti forma e struttura. L'ECM è costantemente rimodellata ed è implicata nel mantenimento della comunicazione tra le cellule. Le proteine secretorie, chiamate metalloproteasi della matrice (MMP), sono coinvolte nella modulazione delle interazioni cellula-matrice. Le MMP sono endopeptidasi leganti lo Zn(2+) in grado di degradare i vari componenti dell'ECM.
Sono enzimi coinvolti nei processi di rimodellamento tissutale normale e patologico, nella guarigione delle ferite, nell'angiogenesi e nell'invasione tumorale. La MMP9, conosciuta anche come gelatinasi B, è un enzima che viene secreto e che degrada il collagene interstiziale di tipo I, II e III ed è prodotta da macrofagi alveolari normali e granulociti. L'espressione di MMP9 è aumentata nelle linee cellulari derivate da linfomi infettate dal virus di Epstein-Barr e potrebbe avere un ruolo nei carcinomi del nasofaringe che sono tipicamente invasivi.
Specificità
Reattività con altre specie non confermata.
Riconosce le pro-forme e le forme attive della MMP-9 del ratto. Reagisce inoltre con la MMP-9 di topo e uomo; non sono state testate altre specie Non mostra reattività crociata con altri membri della famiglia MMP. L'anticorpo è stato generato utilizzando come immunogeno la forma attiva dell′enzima collagenasi di tipo IV di ratto, dominio catalitico, da 92 kDa, espressa in E.Coli.
Immunogeno
Collagenasi di tipo IV di ratto, forma attiva, dominio catalitico, da 92 kDa, espressa in E. Coli.
Epitopo: dominio catalitico
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L'Anticorpo anti-MMP-9, dominio catalitico, è un anticorpo diretto contro la MMP-9 per l'uso in IH, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
MMPs & TIMPs
Western Blot:
è stata utilizzata una diluizione 1:1000 di un lotto precedente.
Immunoprecipitazione:
è stata utilizzata una diluizione 1:500 di un lotto precedente. MMP-9 viene espressa in modo costitutivo da alcune linee cellulari tumorali (ad es., HT1080, HL60 e U937), mentre non è espressa dalla maggior parte dei tessuti e delle cellule quiescenti. L'estere del forbolo TPA stimola la produzione di MMP-9 in alcuni tipi cellulari. I livelli di MMP-9 presenti nei terreni di coltura (pg/ml) sono spesso al di sotto della soglia rilevabile mediante le comuni analisi di Western Blot. MMP-9 può però essere concentrata dai terreni di coltura mediante cromatografia di affinità su gelatina-agarosio (Goldberg, G.I. et al. J. Biol. Chem. 267, 4583-4591. 1992). Questa tecnica evita la presenza di una banda di circa 68 kDa dovuta a un legame anticorpale aspecifico osservabile in alcuni terreni concentrati.
Western blot: 1:2,000. Tipicamente si visualizzano delle pro-forme da 98-95 kDa e delle forme attive da 92-88k Da, oltre a dei prodotti di degradazione in condizioni completamente riducenti. In condizioni non riducenti, possono essere rilevate delle bande aggiuntive dovute alla presenza di complessi inibitori stabili non sensibili all′SDS quali quelli con TIMP o con altri inibitori. Come controllo positivo si consiglia l′uso del prodotto CC069.
Immunoistochimica: una diluizione 1:100 di un lotto precedente è stata utilizzata su tessuti congelati fissati in acetone.
Le diluizioni ottimali di lavoro devono essere determinate dall'utente finale.
Qualità
Testato regolarmente in Western blot su lisati di cellule L6.
Western blot: una diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato MMP-9 in 10 µg di lisato di cellule L6.
Descrizione del bersaglio
92 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1150
Stato fisico
Formato: purificato
Policlonale di coniglio purificato in tampone contenente PBS con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisati delle linee cellulari HL60 e U937, polmone.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Influence of mesh materials on the expression of mediators involved in wound healing.
Asarias JR, Nguyen PT, Mings JR, Gehrich AP, Pierce LM
Journal of Investigative Surgery null
Scutellaria baicalensis attenuates blood-brain barrier disruption after intracerebral hemorrhage in rats.
Jung-Won Shin,Ho-Chang Kang,Jaewon Shim,Nak-Won Sohn
American Journal of Chinese Medicine null
Diagnostic and classification value of metalloproteinases in squamous human laryngeal carcinoma
Christopoulos, TA et al.
International journal of oncology, 24, 1-5 (2004)
I Dafnis et al.
Neuroscience, 210, 21-32 (2012-03-27)
Apolipoprotein (apo) E4 isoform, a major risk factor for Alzheimer disease (AD), is more susceptible to proteolysis than apoE2 and apoE3 isoforms. ApoE4 fragments have been found in AD patients' brain. In the present study, we examined the effect of
A new superinvasive in vitro phenotype induced by selection of human breast carcinoma cells with the chemotherapeutic drugs paclitaxel and doxorubicin.
Glynn, SA; Gammell, P; Heenan, M; O'Connor, R; Liang, Y; Keenan, J; Clynes, M
British Journal of Cancer null