MABT171
Anti-MMP-9 (Active) Antibody, clone 4A3
clone 4A3, from mouse
Sinonimo/i:
Matrix metalloproteinase-9, MMP-9, 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP9(4318)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected the active form of MMP-9 in oesophageal cancer tissues (Duncan, M. E., et al. 1998. Eur J Biochem. 258(1):37-43).
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:250 dilution from a reprsentative lot detected the active form of MMP-9 in WB.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Active form of MMP-9
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1