Documenti fondamentali
SCM162
Sigma-Aldrich
Terreno basale DMEM/F-12 PLUS
Advanced DMEMF12 basal media used in low-serum or serum-free media formulations including stem cell and 3D organoid cell cultures.
Sinonimo/i:
Advanced DMEM/F12, Organoid Basal Media, Organoid Basal Media, DMEMF12, DMEM F12, Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Ham′s F-12, Serum-Free Basal Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Stato
liquid
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Descrizione generale
Il terreno DMEM/F-12 PLUS è una formulazione avanzata dei terreni basali Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Ham′s F-12 utilizzabile per molte diverse linee cellulari nelle applicazioni che richiedono una supplementazione ridotta o l′assenza di siero. Le linee cellulari coltivate in terreno DMEM/F12 PLUS e contenuto ridotto di siero crescono in modo equivalente o superiore, mantenendo la stessa funzionalità e morfologia cellulari, rispetto a quando cresciute in terreni ad alto contenuto di siero. Il terreno DMEM/F12 PLUS può essere utilizzato per le applicazioni seguenti (elenco non esaustivo):
• coltura di cellule staminali, primarie e di linee cellulari per scopi che richiedono terreni a contenuto ridotto o nullo di siero;
• ottimizzazione di transfezioni che richiedono condizioni a contenuto ridotto o nullo di siero;
• produzione di terreno condizionato in condizioni a contenuto ridotto o nullo di siero;
• terreno ottimizzato per la coltura e l′espansione di più organoidi 3D e sistemi tissutali.
La formulazione proprietaria del terreno DMEM/F12 PLUS contiene albumina sierica umana (HSA), lipidi definiti, elementi in tracce, composti chimici e proteine essenziali per la crescita ottimale delle cellule in condizioni a contenuto ridotto di siero. Il terreno contiene glucosio ad alta concentrazione e non contiene L-glutammina né penicillina-streptomicina.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Terreno basale DMEM/F12 avanzato usato in formulazioni di terreni a basso contenuto o privi di siero per colture di cellule staminali e di organoidi 3D.
Qualità
Aspetto (colore): liquido rosso limpido
Osmolalità: 290-330 mOsm
pH: 7,2-7,4
Sterilità testata: assenza di crescita/test superato
Endotossine: <2 EU/mL
Micoplasma: negativo
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C. Prima dell′uso, aliquotare in volumi più piccoli per evitare contaminazioni. Quando non in uso, tenere sempre al riparo dalla luce. Lasciare equilibrare il terreno a temperatura ambiente per 15-20 minuti prima dell'uso. Non riscaldare il terreno a 37°C prima dell′uso.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.