Documenti fondamentali
SCM105
Sigma-Aldrich
Supplemento di terreno condizionato L-WRN 3dGRO®
Sinonimo/i:
Terreno condizionato
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell based assay: suitable
Colore
clear red
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Aspetto (colore): liquido rosso, chiaro
Endotossine: <2 EU/mL
Test di sterilità: Crescita assente/conforme
I terreni sono testati per la capacità di supportare la crescita degli organoidi intestinali umani
I livelli dei fattori di crescita nei terreni sono testati mediante saggio ELISA.
Il Supplemento di terreno condizionato 3dGRO® L-WRN è una formulazione basata sul terreno DMEM/F-12 PLUS contenente i 3 fattori di crescita Wnt3a, R-spondina-3 e Noggina. Questi fattori agiscono sulla via di segnalazione Wnt, che svolge un ruolo fondamentale nel sostenere la proliferazione delle cellule staminali LGR5+ della cripta all'interno degli organoidi. L'attivazione di Wnt è quindi essenziale per la crescita in vitro degli organoidi intestinali umani. Il terreno condizionato L-WRN è ampiamente utilizzato come componente del terreno di coltura per supportare la crescita degli organoidi intestinali umani, inclusi quelli della biobanca degli organoidi gastrointestinali 3dGRO® (SCC310-SCC367). Le applicazioni del terreno condizionato L-WRN includono, a titolo esemplificativo, l'espansione degli organoidi di intestino umano e di altri tipi di organoidi epiteliali.
Origine
Il supplemento di terreno condizionato 3dGRO® L-WRN è derivato dalla linea cellulare L-M(TK-) di Mus musculus che secerne Wnt3a, R-spondina-3 e Noggina murini. Il terreno condizionato L-WRN può contenere tracce di DNA di topo.
Caratteristiche e vantaggi
Supplemento di terreno condizionato L-WRN contenente i 3 fattori di crescita Wnt3a (W), R-spondina-3 (R) e Noggina (N) per colture di organoidi.
Stoccaggio e stabilità
Il supplemento di terreno condizionato 3dGRO® L-WRN deve essere conservato a -20°C. Per l′uso, scongelare il terreno condizionato L-WRN per una notte, a 2-8°C, al buio. Il terreno scongelato si conserva per due settimane a 2-8°C. Se non utilizzato entro due settimane, va suddiviso in aliquote e conservato a -20°C. Dopo lo scongelamento delle aliquote ricongelate, non ricongelare ulteriormente.
Note legali
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1