M9570
Anticorpo anti-metalloproteinasi della matrice-9
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MMP-9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells or tissues
immunoprecipitation (IP): 25 μg/mL using conditioned media of transfected NSO cells
western blot: 0.25 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mmp9(17395)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?