MAB13458
Anti-MMP-9 Antibody, clone 9D4.2
clone 9D4.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9D4.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP9(4318)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunocytochemistry: Not Tested
ELISA: 1:200-1:1000
Immunohistochemistry: Not Tested
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2