Documenti fondamentali
MABD122
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CD73, clone AA60-E3-3
clone AA60-E3-3, from mouse
Sinonimo/i:
5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AA60-E3-3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (immunogen homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NT5E(4907)
Descrizione generale
L′enzima CD73, conosciuto anche come ecto-5′-nucleotidasi, catalizza la conversione dei mononucleotidi purinici 5′ in nucleosidi e ha come substrato preferito l′AMP. L′enzima consiste in un dimero composto da 2 subunità identiche di 70 kDa, ed è ancorato alla membrana citoplasmatica esterna tramite una molecola di glicosil fosfatidil inositolo. Ha utilità come marcatore della differenziazione dei linfociti, essendo espresso da sottogruppi di linfociti T e B. CD73 è anche un marcatore delle cellule staminali mesenchimali indifferenziate, infatti si usa spesso per identificare popolazioni di cellule staminali.
Immunogeno
DLEC (cellule endoteliali dermiche linfatiche) totali di topo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
La rivelazione di CD73 tramite questo anticorpo monoclonale anti-CD73 di topo, clone AA60-E3-3, è convalidata per l′uso nei saggi di ICC, citometria a flusso, Western blotting & IP.
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali mesenchimali
È stato dimostrato che questo anticorpo ha applicabilità nelle analisi di immunocitochimica su cellule staminali mesenchimali ottenute da tessuto adiposo umano. Un laboratorio indipendente ne ha dimostrato l′applicabilità nei saggi di Western blotting su cellule HMEC-1. Un altro laboratorio indipendente ha utilizzato questo anticorpo per analisi di immunoprecipitazione in cellule HMEC-1.
Qualità
Valutata mediante citometria a flusso in cellule staminali mesenchimali derivate da tessuto adiposo umano.
Citometria a flusso: questo anticorpo alla diluizione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare CD73 in 1X10^6 cellule staminali mesenchimali derivate da tessuto adiposo umano.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a 63 kDa
Linkage
Sostituisce: MABC668
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone PBS contenente azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule staminali mesenchimali derivate da tessuto adiposo umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Said A Goueli et al.
PloS one, 14(10), e0220094-e0220094 (2019-10-28)
The success of immunotherapy treatment in oncology ushered a new modality for treating a wide variety of cancers. However, lack of effect in some patients made it imperative to identify other pathways that are exploited by cancer cells to circumvent
David Tobys et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 22(1-2), 6-22 (2020-11-24)
In eukaryotic cells, clathrin-mediated endocytosis (CME) is a central pathway for the internalization of proteins from the cell surface, thereby contributing to the maintenance of the plasma membrane protein composition. A key component for the formation of endocytic clathrin-coated vesicles
Mahmoud Yousefifard et al.
Journal of stem cells & regenerative medicine, 18(2), 53-63 (2023-01-31)
Few studies are conducted on the efficacy of human adipose-derived stem cells (ADSCs) in spinal cord injury (SCI) management and electrophysiological changes in the spinal cord. Therefore, the present study aimed to determine the effect of ADSCs on neuropathic pain
Articoli
PLTMax Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.