AB1779SP
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
BDNF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BDNF(627)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 5-10μg/mL. BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. Homogenates are then sonicated and centrifuged at 46K x g for 30 minutes at 4C. BDNF migrates as 18kDa, with a homodimer at ~27-30kDa. 1:1,000
ELISA: 5-10μg/mL
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes BDNF, but not other neurotrophins.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1