SAB4200744
Anti-BDNF antibody, Mouse Monoclonal
clone BDNF129-13, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Abrineurin, Anti-Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BDNF129-13, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~12 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using lysate of human HEK-293T cells over-expressing human BDNF protein
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human cerebellum sections
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL using lysate of human HEK-293T cells over-expressing human BDNF protein
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BDNF(627)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)