P8825
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen antibody produced in mouse
clone PC 10, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen, Anti-PCNA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PC 10, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, monkey, insect, yeast
rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using human tonsil sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using HS-68 human foreskin- cell extract
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCNA(5111)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistology
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?