Documenti fondamentali
8.57000
Sigma-Aldrich
Activator solution for DNA Synthesis
0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem®
Sinonimo/i:
0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
97 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
solution
Temp. autoaccensione
524 °C (Acetonitrile)
Limite di esplosione
3.0-17 % (v/v) Acetonitrile)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
P. ebollizione
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
Temp. transizione
flash point 2 °C (Acetonitrile)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Deblock Reagent
  • 857000.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857000.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857000.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - (Acetonitrile)