Documenti fondamentali
634573
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M in acetonitrile
Sinonimo/i:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Livello qualitativo
Concentrazione
0.25 M in acetonitrile
Impurezze
<0.002% water
P. eboll.
81-82 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)