Documenti fondamentali
8.57001
Sigma-Aldrich
Activator Reagent for DNA Synthesis
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
Sinonimo/i:
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Activator Reagent
  • 857001.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - (Acetonitrile)