Documenti fondamentali
8.21258
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
201-143-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
605 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1-9.7 % (v/v)
P. ebollizione
34 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-146 °C
Temp. transizione
flash point -54 °C
Densità
0.68 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.681 - 0.683
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-65.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-54 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6